185744
2-Chloroethanol
99%
Sinônimo(s):
Ethylene chlorohydrin
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.78 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
797 °F
Lim. expl.
16 %
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
129 °C (lit.)
pf
−89 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible
water: miscible
densidade
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
chave InChI
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?