779202
Óxido de etileno
2.5-3.3 M in THF
Sinônimo(s):
Dimethylene oxide, Epoxyethane, Ethyleneoxy, Oxacyclopropane, Oxidoethane
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
concentração
2.5-3.3 M in THF
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
chave InChI
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
779202-100ML | 4061832940847 |
779202-1L | 4061838129550 |
779202-25ML | 4061832940854 |