540021
(S)-(−)-Propylene oxide
99%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-1,2-Epoxypropane, (S)-(−)-Methyloxirane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
8.59 psi ( 20 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
1378 °F
Lim. expl.
37 %
índice de refração
n20/D 1.366 (lit.)
p.e.
33-34 °C (lit.)
densidade
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
chave InChI
GOOHAUXETOMSMM-VKHMYHEASA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- (S)-(−)-Propylene oxide undergoes ring-opening upon treating with nucleophiles such as Grignard reagents or organolithium compounds to yield corresponding secondary alcohols.
- It can be used in the synthesis of ligands to prepare of Pb(II) based coordination nets for the fabrication of white light-emitting diode materials.
- It is a key starting material for the total synthesis of arenolide and (+)-aspicilin.
Informações legais
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-34.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?