G005069
GC Analysis of Propylene Oxide Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ A-TA
suitable for GC
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: Astec CHIRALDEX A-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73003AST)
oven: 30 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
injection: 3 μL, 80:1 split
sample: peak 1: R(+)-propylene oxide
peak 2: S(-)-propylene oxide
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Nota de análise
Informações legais
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)