540048
(R)-(+)-Propylene oxide
99%
Sinônimo(s):
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +14°, neat
índice de refração
n20/D 1.366 (lit.)
p.e.
33-34 °C (lit.)
densidade
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
chave InChI
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?