C46403
3-Chloro-1-propanol
98%
Sinônimo(s):
1-Chloro-3-hydroxypropane, Trimethylene chlorohydrin
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
160-162 °C (lit.)
densidade
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
chave InChI
LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Improved Synthesis of Pheromone Components: 3-chloro-1-propanol is used as a linchpin to connect the two synthetic blocks in the synthesis of 6,14-dimethyl-1-octadecene. It is likely used as a reactant in a chemical reaction to facilitate the coupling of the two synthetic blocks, enabling the formation of the desired compound (Taguri et al., 2010).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?