278823
4-Chloro-1-butanol
technical grade, ~85%
Sinônimo(s):
Tetramethylene chlorohydrin
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
~85%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
84-85 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCl
InChI
1S/C4H9ClO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
chave InChI
HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?