Documentos Principais
482331
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyl ether
98%
Sinônimo(s):
Bis(4-chlorobutyl) ether
About This Item
Fórmula linear:
[Cl(CH2)4]2O
Número CAS:
Peso molecular:
199.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
129-131 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCOCCCCCl
InChI
1S/C8H16Cl2O/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h1-8H2
chave InChI
PVBMXMKIKMJQRK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Chlorobutyl ether is generally used as an ether-containing linker while synthesizing organic compounds.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Single-molecule conductance determinations on HS (CH2) 4O (CH2) 4SH and HS (CH2) 2O (CH2) 2O (CH2) 2SH, and comparison with alkanedithiols of the same length.
Scullion LE, et al.
Journal of Physics. Condensed Matter : An Institute of Physics Journal, 24(16), 164211-164211 (2012)
High-dilution cyclization of polyoxapentacosanodinitriles.
Newman MS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40(20), 2863-2870 (1975)
Fabrication of surface-modified hydrogels with polyion complex for controlled release.
Takemoto Y, et al.
Chemistry of Materials, 22(9), 2923-2929 (2010)