C59122
1-Chloro-4-nitrobenzene
99%
Sinônimo(s):
1-Nitro-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-nitrobenzene, 4-Chloronitrobenzene, 4-Nitro-1-chlorobenzene, PNCB, p-Nitrochlorobenzene, p-Nitrophenyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.09 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99%
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
500 °F
p.e.
242 °C (lit.)
pf
80-83 °C (lit.)
densidade
1.298 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
chave InChI
CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
255.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
124 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?