Documentos Principais
241326
Sigma-Aldrich
4-Nitrofenol
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
p-Nitrofenol
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
139.11
Beilstein:
1281877
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39032018
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.6 mmHg ( 120 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
powder, crystals or chunks
temperatura de autoignição
541 °F
p.e.
279 °C (lit.)
pf
110-115 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
cold water: moderately soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
chave InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... UGT1A4(54657)
Descrição geral
A degradação do 4-nitrofenol (4-NP) usando nanopartículas de sulfeto de cádmio foi estudada.
Aplicação
O 4-nitrofenol (4-NP) foi usado para preparar 4-aminofenol (4-AP), um intermediário importante para a fabricação de medicamentos analgésicos e antipiréticos.
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
recomendado
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
336.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
169 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
p-Benzoquinona Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1028
p-Benzoquinona
Preparation of gold? dendrimer nanocomposites by laser irradiation and their catalytic reduction of 4-nitrophenol.
Hayakawa K, et al.
Langmuir, 19(13), 5517-5521 (2003)
Au/graphene hydrogel: synthesis, characterization and its use for catalytic reduction of 4-nitrophenol.
Li J, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(17), 8426-8430 (2012)
G Sangami et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(3), 2299-2306 (2014-04-22)
An efficient method to degrade 4-nitrophenol (4-NP) using cadmium sulphide nanoparticles (CdS NPs) prepared by a novel method as a photocatalyst in the presence of H2O2 as a free radical generator was developed. To investigate the degradation mechanism, the interaction
Reduction of 4-nitrophenol to 4-aminophenol over Au nanoparticles deposited on PMMA.
Kuroda K, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 298(1-2), 7-11 (2009)
Kwok Wei Shah et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(10) (2019-05-28)
A novel synthesis of hexagonal gold nanoparticles (Au NPs) via hydrolyzed organosilane (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane (MPTMS) using an ultrafast and environmentally friendly method is presented in this study. For the first time, organosilane MPTMS is used for chemical reduction of auric acid