Key Documents
1.06798
Supelco
4-Nitrophenol
pH indicator
Sinônimo(s):
4-Nitrophenol, p-Nitrophenol, 1-Hydroxy-4-nitrobenzol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
139.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
202-811-7
NACRES:
NA.21
product name
4-Nitrophenol, indicator
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
510 °C
potência
1024 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.4 (24 °C, 5 g/L in H2O)
pb
279 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
110-114 °C
temperatura de transição
flash point 169 °C
solubilidade
14.8 g/L
densidade
1.48 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
550 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
chave InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Controlled Glycolysis of Poly(ethylene terephthalate): Research shows that using Antimony(III) Oxide for controlled glycolysis of PET under microwave irradiation results in well-defined oligomers, demonstrating its potential for effective polymer degradation (Mohammadi et al., 2023).
Nota de análise
Assay (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 99.5 %
Transition range: pH 5.4 - pH 7.5colourless - yellow
Appearance of solution: passes test
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 110 - 114 °C
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
336.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
169.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
4-Nitrofenol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1150
4-Nitrofenol