103543
4-Nitroanisole
97%
Sinônimo(s):
1-Methoxy-4-nitrobenzene
Ensaio
97%
forma
solid
densidade
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
chave InChI
BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
130 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves