Documentos Principais
225371
Sigma-Aldrich
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene
99%
Sinônimo(s):
2,5-Dichloronitrobenzene, Nitro-p-dichlorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
192.00
Beilstein:
778109
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
6.6 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99%
Formulário
solid
Lim. expl.
9.2 %
p.e.
266-269 °C (lit.)
pf
52-54 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
chave InChI
RZKKOBGFCAHLCZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
275.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
135 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Z C Jin et al.
Mutation research, 264(1), 1-5 (1991-09-01)
The plasmid pSK1002 (umuC'-'lacZ) could increase the number of revertants induced by methyl methanesulfonate (MMS) and 4-nitroquinoline-N-oxide (4NQO) in Salmonella typhimurium TA 1535 (his-). The values induced by N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) were not different irrespective of the presence or absence of
Z C Jin et al.
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 25(5), 292-295 (1991-09-01)
The plasmid pSK1002 carrying the fused gene umuC'-'lacZ could increase the number of revertants induced by methyl methanesulfonate (MMS) and 4-nitroquinoline-1-oxide (4NQO) in S. typhimurium LT2 TA 1535(his-). Maximum revertants were 4.35 and 3.96 times that of the controls without
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S240753-1EA
225371-1KG
225371-100G4061838779441
225371-5G