Documentos Principais
8.20446
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-4-nitrobenzene
for synthesis
Sinônimo(s):
1,3-Dichloro-4-nitrobenzene, 2,4-Dichloro-1-nitrobenzene, 1-Nitro-2.4-dichlorine benzene
About This Item
Fórmula linear:
1,3-(Cl)2C6H3-4-(NO2)
Número CAS:
Peso molecular:
192.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
210-248-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.013 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
forma
crystals
temperatura de autoignição
500 °C
potência
380 mg/kg LD50, oral (Rat)
920 mg/kg LD50, skin (Rat)
pb
259 °C
pf
28-31 °C
temperatura de transição
flash point 152 °C
densidade
1.51 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
chave InChI
QUIMTLZDMCNYGY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
152 °C