D68800
1,2-Dichloro-4-nitrobenzene
99%
Sinônimo(s):
3,4-Dichloronitrobenzene, asym.-Nitro-o-dichlorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
crystals
p.e.
255-256 °C (lit.)
pf
39-41 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
chave InChI
NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
255.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
124 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?