Documentos Principais
775614
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-nitrobenzene
97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-1-nitrobenzene, 3-Nitro-1-bromobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
202.01
Beilstein:
2043212
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
crystals
pf
52-55 °C
grupo funcional
bromo
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
chave InChI
FWIROFMBWVMWLB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Wenqing Xu et al.
Environmental science & technology, 49(6), 3419-3426 (2015-02-12)
Sorption to black carbons is an important sink for organic contaminants in sediments. Previous research has suggested that black carbons (graphite, activated carbon, and biochar) mediate the degradation of nitrated compounds by sulfides by at least two different pathways: reduction