Documentos Principais
I9805
Sigma-Aldrich
1-Iodo-4-nitrobenzene
98%
About This Item
Fórmula linear:
IC6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
249.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
p.e.
289 °C/772 mmHg (lit.)
pf
171-173 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
chave InChI
SCCCFNJTCDSLCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Loai Basheer et al.
Food chemistry, 237, 895-903 (2017-08-03)
Inhibition of cytochrome P450 3A4 (CYP3A4), the major drug metabolizing enzyme, by dietary compounds has recently attracted increased attention. Evaluating the potency of the many known inhibitory compounds is a tedious and time consuming task, yet it can be achieved