365858
4-Iodobenzotrifluoride
97%
Sinônimo(s):
4-Iodo-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
185-186 °C/745 mmHg (lit.)
pf
−8.33 °C (lit.)
densidade
1.851 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H4F3I/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H
chave InChI
SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?