206555
4-Iodotoluene
99%
Sinônimo(s):
1-Iodo-4-methylbenzene
About This Item
Ensaio
99%
forma
solid
pb
211.5 °C (lit.)
pf
33-35 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H7I/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
chave InChI
UDHAWRUAECEBHC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup