Documentos Principais
242691
Sigma-Aldrich
3-Iodoanisole
99%
About This Item
Fórmula linear:
IC6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
234.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.613 (lit.)
p.e.
244-245 °C (lit.)
densidade
1.965 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
chave InChI
RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Elaine Crosbie et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(6), 1832-1839 (2011-12-14)
Gaining a deeper understanding of the modus operandi of heterometallic lithium aluminate bases towards deprotonative metallation of substituted aromatic substrates, we have studied the reactions and their aftermath between our recently developed bis-amido base '(i)Bu(2)Al(μ-TMP)(2)Li'3 and 3-halogenated anisoles. Ortho-metallation of