Key Documents
166561
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl acetate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2(CH2)3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
136.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
pb
80-81 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
chave InChI
KPOHQIPNNIMWRL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Chloropropyl acetate on reaction with strong base yields trimethylene oxide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mechanism of Trimethylene Oxide Formation from 3-Chloropropyl Acetate.
Dittmer DC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(16), 4431-4435 (1957)