Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
152-154 °C (lit.)
densidade
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
isocyanate
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCN=C=O
InChI
1S/C4H6ClNO/c5-2-1-3-6-4-7/h1-3H2
chave InChI
RQAVSDINDRNIKL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 9,10-dimethoxy- and 9,10-diethoxy-5H-2,3,7,8,12b,13-hexahydroimidazo[1′,2′:3,4]pyrimido[6,1-a]isoquinolin-5-one
- 11,12-dimethoxy- and 11,12-diethoxy-2H,6H-3,4,8,9,13b,14-hexahydropyrimido[1′,2′:3,4]pyrimido[6,1-a]isoquinoline-6-one
- N-[N′-(3-chloropropyl)-N′-nitrosocarbamoyl]-L-proline
- 1,3-oxazino[2,3-b]quinazolines via coupling with anthranilamide
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
282405-1G | |
282405-5G | 4061836826208 |