242349
2-Chloroethyl methyl ether
98%
Sinônimo(s):
2-Methoxyethyl chloride
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
p.e.
89-90 °C (lit.)
densidade
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadeia de caracteres SMILES
COCCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
chave InChI
XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?