139122
Isobutyryl chloride
98%
Sinônimo(s):
2-Methylpropanoic acid chloride, 2-Methylpropionyl chloride, 2-Propylcarbonyl chloride, Chloro isopropyl ketone, Isobutyroyl chloride, Isopropanecarbonyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.07 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
pb
91-93 °C (lit.)
pf
−90 °C (lit.)
densidade
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
chave InChI
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?