C116807
Cyclopropanecarbonyl chloride
98%
Sinônimo(s):
Cyclopropanecarboxylic acid chloride
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
119 °C (lit.)
densidade
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)C1CC1
InChI
1S/C4H5ClO/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
chave InChI
ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C116807-5G | 4061837380136 |
C116807-100G | 4061837380112 |
C116807-25G | 4061837380129 |