Key Documents
8.41225
Sigma-Aldrich
Methyl cyclopropanecarboxylate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl cyclopropanecarboxylate, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
220-690-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
435 °C
pb
119 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 17 °C
densidade
0.983 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 0.999
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Dermal - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup