Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
pb
87-89 °C (lit.)
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCC1CC1
InChI
1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
chave InChI
ZVTQWXCKQTUVPY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
28.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-2 °C - closed cup