226998
Bromocyclobutane
96%
Sinônimo(s):
Cyclobutyl bromide
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pb
108 °C (lit.)
densidade
1.434 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrC1CCC1
InChI
1S/C4H7Br/c5-4-2-1-3-4/h4H,1-3H2
chave InChI
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?