272213
Cyclopropanecarboxaldehyde
98%
Sinônimo(s):
1-(Formyl)cyclopropane, 2-Cyclopropanecarboxaldehyde, Cyclopropanecarbaldehyde, Cyclopropylcarboxaldehyde, Formylcyclopropane
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4298 (lit.)
p.e.
98-101 °C (lit.)
densidade
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=CC1CC1
InChI
1S/C4H6O/c5-3-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
272213-1G | 4061826144046 |
272213-1KG | |
272213-100G | |
272213-5G | 4061837376931 |