124168
2-Bromothiophene
98%
Sinônimo(s):
2-Thienyl bromide
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.586 (lit.)
p.e.
149-151 °C (lit.)
densidade
1.684 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccs1
InChI
1S/C4H3BrS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
chave InChI
TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?