247154
3,4-Dibromothiophene
99%
Sinônimo(s):
3,4-Dibromothiophene
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.640 (lit.)
pb
221-222 °C (lit.)
pf
4-5 °C (lit.)
densidade
2.188 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cscc1Br
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-7-2-4(3)6/h1-2H
chave InChI
VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?