Documentos Principais
736384
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromofuran
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2Br2O
Número CAS:
Peso molecular:
225.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.544
densidade
2.117 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccoc1Br
InChI
1S/C4H2Br2O/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
chave InChI
GKPGEBCMRMQOPF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
60 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)