Documentos Principais
777730
Sigma-Aldrich
2-Bromofuran-3-carboxylic acid
96%
Sinônimo(s):
2-Bromo-3-furoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrO3
Número CAS:
Peso molecular:
190.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
160-163 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1[o]ccc1C(=O)O
InChI
1S/C5H3BrO3/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
chave InChI
UJNWWTUUYCCIFL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)