247766
3-Thiophenecarboxylic acid
99%
Sinônimo(s):
β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
Ensaio
99%
pf
136-141 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.2 g/10 mL, clear to almost clear, colorless to slightly brownish-yellow
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
chave InChI
YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- novel acetylene monomer, required for the synthesis of poly(2-methylbut-2-enyl thiophene-3-carboxylate)
- oxazolines and oxazoles
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?