Documentos Principais
632465
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Bromonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
202.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
200-203 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
chave InChI
MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)