510734
6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-5-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
138.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
116-120 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H
chave InChI
ORIQLMBUPMABDV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile is a substituted pyridine.
Aplicação
6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile (2-Chloro-5-cyanopyridine) may be used in the preparation of:
- (6-chloro-3-pyridyl)methylamine
- 2-(N-methyl-N-isopropylamino)-5-cyanopyridine
- S-(5-cyano-2-pyridyl)thiouronium chloride
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
An experimental test of CN bond twisting in the TICT state: syn-anti photoisomerization in 2-(N-Methyl-N-isopropylamino)-5-cyanopyridine.
Dobkowski J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(11), 2406-2407 (2002)
Bachir Latli et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals (2018-05-17)
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-4-carboxylic acid (2-methanesulfonyl-pyridin-4-ylmethyl)-amide (1) and its analogs (2) and (3) are potent CCR1 antagonists intended for the treatment of rheumatoid arthritis. The detailed syntheses of these 3 compounds labeled with carbon-13 as well as the preparation of (1) and (2)
Chemotherapeutic agents of the sulphone type. Part V. 2: 5-Disubstituted derivatives of pyridine.
Forrest HS and Walker J.
Journal of the Chemical Society, 1939-1945 (1948)
Practical Synthesis of (6-Chloro-3-pyridyl) methylamine by Highly Selective Hydrogenation of 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile with Improved Raney Nickel Catalyst.
Tanaka K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 73(5), 1227-1231 (2000)