535338
2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile
98%
Sinônimo(s):
2-Chloronicotinonitrile
Ensaio
98%
pf
104-107 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ncccc1C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H
chave InChI
JAUPUQRPBNDMDT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?