Documentos Principais
721999
Sigma-Aldrich
4-Bromopyridine-3-carboxylic acid
95%
Sinônimo(s):
4-Bromonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
202.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
118-134 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1c(cncc1)C(=O)O
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
chave InChI
CZLOEKRJQIAKFI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)