Documentos Principais
713163
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16BF4N
Número CAS:
Peso molecular:
201.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (T)
98%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.5% water
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.BF4/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;2-1(3,4)5/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
LAGDCVJRCOKWTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)