Documentos Principais
713104
Sigma-Aldrich
1-Ethylpyridinium tetrafluoroborate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10BF4N
Número CAS:
Peso molecular:
194.97
Beilstein:
4048977
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
crystals
Impurezas
≤0.5% water
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C7H10N.BF4/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;2-1(3,4)5/h3-7H,2H2,1H3;/q+1;-1
chave InChI
JAKIITPDQKZZMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Ethylpyridinium tetrafluoroborate [EPy][BF4} is an ionic liquid that can be used as:
  • A reaction medium in the Morita-Baylis-Hillman (MBH) reactions of acrylonitrile with 4-nitrobenzaldehyde to yield MBH adducts.
  • A solvent in the Diels-Alder reactions of isoprene with dienophiles.
  • A component of a binary mixture, which is employed in the solute-solvent interaction studies using vitamins like nicotinic acid and ascorbic acid.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pyridinium ionic liquids-accelerated amine-catalyzed Morita-Baylis-Hillman reaction
Zhao S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 258(1-2), 251-256 (2006)
Diels-Alder reactions in pyridinium based ionic liquids
Xiao Y and Malhotra SV
Tetrahedron Letters, 45(45), 8339-8342 (2004)