Documentos Principais
722170
Sigma-Aldrich
4-Iodopyridine
96%
Sinônimo(s):
p-Iodopyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4IN
Número CAS:
Peso molecular:
205.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
94-99 °C
grupo funcional
iodo
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccncc1
InChI
1S/C5H4IN/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H
chave InChI
RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Cameron C Bright et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(46), 31072-31084 (2017-11-21)
Small nitrogen containing heteroaromatics are fundamental building blocks for many biological molecules, including the DNA nucleotides. Pyridine, as a prototypical N-heteroaromatic, has been implicated in the chemical evolution of many extraterrestrial environments, including the atmosphere of Titan. This paper reports