Key Documents
C70002
Sigma-Aldrich
3-Chloropyridine
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
3-Pyridinyl chloride, 3-Pyridyl chloride, m-Chloropyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4ClN
Número CAS:
Peso molecular:
113.54
Beilstein:
105744
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.533 (lit.)
pb
148 °C (lit.)
densidade
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccnc1
InChI
1S/C5H4ClN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
chave InChI
PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)