C69802
2-Chloropyridine
99%
Sinônimo(s):
α-Chloropyridine, o-Chloropyridine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
p.e.
166 °C/714 mmHg (lit.)
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccn1
InChI
1S/C5H4ClN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
chave InChI
OKDGRDCXVWSXDC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?