Documentos Principais
A46900
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-chloropyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
128.56
Beilstein:
109814
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystals
pf
76-78 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
chave InChI
MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)