M26607
3′-Methylacetophenone
98%
Sinônimo(s):
Methyl m-tolyl ketone
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
p.e.
218-220 °C (lit.)
pf
−9 °C (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-4-3-5-9(6-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
chave InChI
FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?