Documentos Principais
H13001
Sigma-Aldrich
5-Hexen-2-one
99%
Sinônimo(s):
Allylacetone
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2CH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Beilstein:
1699137
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
128-129 °C (lit.)
densidade
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3
chave InChI
RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5