Documentos Principais
B56358
Sigma-Aldrich
3′-Bromoacetophenone
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
1-Acetyl-3-bromobenzene
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
199.04
Beilstein:
507599
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.576 (lit.)
pf
8-11 °C (lit.)
densidade
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
chave InChI
JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)