Documentos Principais
N9381
Sigma-Aldrich
3′-Nitroacetophenone
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
m-nitroacetophenone
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
165.15
Beilstein:
743002
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
crystals
pb
202 °C (lit.)
pf
76-78 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The nitro and carbonyl oxygen atoms of 3′-nitroacetophenone can act as hydrogen-bond acceptors.
Aplicação
3′-Nitroacetophenone can undergo high hydrostatic pressure-assisted reduction with Ni–Al alloy in water to form 1-(3-aminophenyl)ethanol.
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
376.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
191.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
3-Nitroacetophenone
Feeder N
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 52(6), 1454-1456 (1996)
Selective reduction of ketones using water as a hydrogen source under high hydrostatic pressure.
Tomin A
Organic & Biomolecular Chemistry, 10(36), 7321-7326 (2012)