Documentos Principais
M26593
Sigma-Aldrich
2′-Methylacetophenone
98%
Sinônimo(s):
1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
134.18
Beilstein:
907005
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5318 (lit.)
p.e.
214 °C (lit.)
densidade
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
chave InChI
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)