Documentos Principais
GFDX203000
Millipore
Papel para testes diagnósticos de fibra de vidro de 20 cm x 30 cm, pacote com 100 folhas
filter L × W 20 cm × 30 cm, pack of 100 sheets
Sinônimo(s):
Almofada de diagnóstico de fibra de vidro, Almofada de conjugado, Almofada de diagnóstico, almofada de fibra de vidro
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
embalagem
pack of 100 sheets
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
SureWick®
filtro C × L
20 cm × 30 cm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
SureWick® Os materiais das pastilhas são projetados e otimizados para uso em diagnóstico lateral rápido testes de fluxo que exigem consistência e desempenho superiores. Vidro SureWick® as almofadas de diagnóstico/conjugado de fibra são usadas para liberar os reagentes do detector e facilitar o fluxo da amostra através da membrana de fluxo lateral. Esta embalagem contém 100 folhas de fibra de vidro de 20 cm x 30 cm Material da almofada de diagnóstico (GFDX).
Aplicação
SureWick® Os materiais da almofada são otimizados para uso como amostra, conjugado ou almofadas absorventes Em uma ampla gama de aplicações de teste de fluxo lateral, incluindo testes de doenças infecciosas (COVID-19, HIV, influenza, malária, ISTs etc.) e também em na saúde das mulheres, detecção de biomarcadores, teste drogas de abuso, desenvolvimento de medicamento, testes ambientais, aplicações agrícolas, segurança alimentar, testes de qualidade de produto e saúde animal.
Características e benefícios
  • SureWick® as almofadas de fibra de vidro têm extraíveis baixos e excelente consistência.
  • Elas fornecem um fluxo de amostra e aplicação de reagente confiáveis e previsíveis.
  • Elas exibem Espessura e volume do leito consistentes e qualidade uniforme da superfície.
  • Distribuição e lead time rápidos.
  • Excelente suporte técnico.
Informações legais
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1